Learn More
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Untergestelle für Reinluftwerkbänke
Wählen Sie zwischen festen, manuellen und elektrisch verstellbaren Bodenstativen für die Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Reinbank.
Marke:  Thermo Scientific™ 50109314
3404.65 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10101293
  • 6874.20 CHF / 1 Stück
Outlet Corner
Aktionscode 24097 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Description
Description
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Untergestelle für Reinluftwerkbänke mit fester oder einstellbarer Arbeitshöhe (manuell oder elektrisch) für die Heraguard ECO Reinluftwerkbank.
†Dank ihrer Gleichstrommotoren benötigen die Heraguard ECO Werkbänke weniger Energie als herkömmliche Reine Werkbänke mit Wechselstrommotoren und geben dadurch auch weniger Wärme an die Laborumgebung ab. Basierend auf Daten aus internen Messungen und einer Feldstudie der University of Michigan, die in American Biotechnology Laboratory veröffentlicht wurde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Heraguard ECO 1.2
ECO Arbeitshöhe von 760 mm bis 960 mm plus drei gespeicherte Höhen
Elektronisch höhenverstellbares Untergestell
680 bis 880 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Certificates
Promotions
Promotions
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24097, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24097
    Gültig bis zum2025-06-16
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 19/05/2025 und dem 16/06/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Untergestelle für Reinluftwerkbänke >