Learn More
Thermo Scientific™ Heraguard™ Zubehör für ECO Reinluftwerkbänke
Erhöhen Sie die Flexibilität und verbessern Sie den Betrieb mit diesem Zubehörsortiment für die HERAguard™ ECO Reinluftwerkbank.
Marke:  Thermo Scientific™ 50139419
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15128922
  • 384.92 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
Erhöhen Sie die Flexibilität und verbessern Sie den Betrieb mit dem Zubehör für Thermo Scientific™ HERAguard ECO Reinluftwerkbänke. Zu den Optionen gehören Medienventile, Magnetventil, Ummantelung für Arbeitsflächen aus Edelstahl, Seitenfensteränderungen, UV- und UV-Nachtabdeckungen, Frontscheiben-Schutzkits und weiteres Zubehör.
†Dank ihrer Gleichstrommotoren benötigen die Heraguard ECO Werkbänke weniger Energie als herkömmliche Reine Werkbänke mit Wechselstrommotoren und geben dadurch auch weniger Wärme an die Laborumgebung ab. Basierend auf Daten aus internen Messungen und einer Feldstudie der University of Michigan, die in American Biotechnology Laboratory veröffentlicht wurde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ECO 1,5
UV-resistente Nachtabdeckung
Abdeckung
Einbau vor Ort
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Heraguard™ Zubehör für ECO Reinluftwerkbänke > UV-resistente Nachtabdeckung für HERAguard ECO 1.5