Learn More
Thermo Scientific™ Fresco™ 17 Mikrozentrifuge, gekühlt, 230 V
Optimal für den täglichen Einsatz im Labor; mit jedem Durchlauf lassen sich bis zu 24 Mikrozentrifugenröhrchen zentrifugieren und kühlen.
Marke: Thermo Scientific™ 75002423
5577.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Beschleunigen Sie routinemäßige Probenvorbereitungsprozesse bis zu 17.000 x g mit unserer Standard-Mikrozentrifuge, die mit Kühlung erhältlich ist. Wenn unser Thermo Scientific Fresco 17 mit unserer umfangreichen Auswahl an Mikrozentrifugenrotoren kombiniert wird, bieten diese Mikrozentrifugen Produktivität, Vielseitigkeit, Sicherheit und Komfort in einem kompakten, anwenderfreundlichen Laborgerät.
Unterstützung Ihrer Ansprüche an Mikrovolumentrennung durch:- Leistungsverhalten bis zu 17,000 x g mit schneller Beschleunigung und Abbremsung.
- Gekühlte Versionen bieten Kühlung von Raumtemperatur auf Soll-Temperatur in nur 9 Minuten.
- Auswahl aus 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren, um die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu finden:
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit durch leichte Polymerrotoren.
- Standard-Rotor bedient 24 Mikrozentrifugenröhrchen in einer Reihe, von 1.5 bis 2.0 ml-Röhrchen bis zu Minipreps und Zentrifugationssäulen.
- Ergonomischer Rotor zum Öffnen und Schließen mit einem Klick sowie transparentes Design für zusätzliche Sicherheit und Komfort mit Thermo Scientific ClickSeal Bioabdichtungsdeckeln.
- Keine Notwendigkeit von Adaptern durch einzigartigen zweireihigen Rotor.
- Vereinfachung des Betriebs mit intuitiven Bedienelementen, gut ablesbaren Displays und schnellem Verschluss des Zentrifugendeckels mit einem Klick.
- Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
- Langlebig, leicht zu reinigen und zu pflegen.
- Leise Leistungserfüllung fördert eine sichere, stressfreie Umgebung.
- Entspricht den neuesten klinischen und Sicherheitsstandards, einschließlich der In-vitro-Diagnostik-Richtlinie 98/79/EG.
Spécification
24 x 1,5/2 ml | |
17,000 xg | |
-9 bis +40 °C | |
Tischzentrifuge | |
Fresco 17 Zentrifuge, gekühlt | |
Ja | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Informationen im Handbuch) | |
62,0lb. (28,0 kg) | |
50/60 Hz | |
18x zweireihiger 2,0/0,5 ml-Rotor mit aufschraubbarem Deckel |
13.300 U/min | |
50 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
Doppelreihenrotor 18 x 2,0/0,5 ml, mit aufschraubbarem Deckel | |
230 V, 50/60 Hz | |
1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN | |
33,0 x 29,5 x 44,5 cm (12,9 x 11,6 x 17,5 in.) | |
Fresco™ | |
230 V |
Promotions
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Machen Sie uns ein Angebot für Zentrifugen
Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!Aktionscode: 21629Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.