Learn More
Thermo Scientific™ Fresco™ 17 Mikrozentrifuge, gekühlt, 230 V
GREENER_CHOICE
Optimal für den täglichen Einsatz im Labor; mit jedem Durchlauf lassen sich bis zu 24 Mikrozentrifugenröhrchen zentrifugieren und kühlen.
Marke:  Thermo Scientific™ 75002420
5577.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 10196832
  • 7437.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschleunigen Sie routinemäßige Probenvorbereitungsprozesse bis zu 17.000 x g mit unserer Standard-Mikrozentrifuge, die mit Kühlung erhältlich ist. Wenn unser Thermo Scientific Fresco 17 mit unserer umfangreichen Auswahl an Mikrozentrifugenrotoren kombiniert wird, bieten diese Mikrozentrifugen Produktivität, Vielseitigkeit, Sicherheit und Komfort in einem kompakten, anwenderfreundlichen Laborgerät.
Unterstützung Ihrer Ansprüche an Mikrovolumentrennung durch:
  • Leistungsverhalten bis zu 17,000 x g mit schneller Beschleunigung und Abbremsung.
  • Gekühlte Versionen bieten Kühlung von Raumtemperatur auf Soll-Temperatur in nur 9 Minuten.
  • Auswahl aus 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren, um die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu finden:
  • Hervorragende Korrosionsbeständigkeit durch leichte Polymerrotoren.
    • Standard-Rotor bedient 24 Mikrozentrifugenröhrchen in einer Reihe, von 1.5 bis 2.0 ml-Röhrchen bis zu Minipreps und Zentrifugationssäulen.
    • Ergonomischer Rotor zum Öffnen und Schließen mit einem Klick sowie transparentes Design für zusätzliche Sicherheit und Komfort mit Thermo Scientific ClickSeal Bioabdichtungsdeckeln.
    • Keine Notwendigkeit von Adaptern durch einzigartigen zweireihigen Rotor.
  • Vereinfachung des Betriebs mit intuitiven Bedienelementen, gut ablesbaren Displays und schnellem Verschluss des Zentrifugendeckels mit einem Klick.
  • Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
  • Langlebig, leicht zu reinigen und zu pflegen.
  • Leise Leistungserfüllung fördert eine sichere, stressfreie Umgebung.
  • Entspricht den neuesten klinischen und Sicherheitsstandards, einschließlich der In-vitro-Diagnostik-Richtlinie 98/79/EG.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml
17,000 xg
-9 bis +40 °C
Tischzentrifuge
Fresco 17 Zentrifuge, gekühlt
Ja
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Informationen im Handbuch)
62,0lb. (28,0 kg)
50/60 Hz
24x 1,5/2,0 ml-Rotoren mit ClickSeal Bioabdichtungsdeckel
13.300 U/min
50 dB(A)
CSA, CE, IVD
24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal-Bioabdichtungsdeckel
230 V, 50/60 Hz
1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN
33,0 x 29,5 x 44,5 cm (12,9 x 11,6 x 17,5 in.)
Thermo Scientific
230 V
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Thermo Scientific Sorvall , Fisherbrand , Thermo Scientific
    Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!
    Aktionscode: 21629
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Fresco™ 17 Mikrozentrifuge, gekühlt, 230 V >