Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ 150i CO2-Inkubator, 150 L
CO2-Sensor: TC-Sensor; O2-Bereich (Sauerstoffkonzentration): Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 %; Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +3 °C bis 55 °C
15934.28 CHF - 18677.93 CHF
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 5,3 cu. ft.
Datenausgabe RS232
Kapazität (metrisch) 150 l
CO2-Konzentrationsbereich 0 bis 20%
CO2-Sensortechnologie TC-Sensor
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Elektrische Anforderungen Kammermaterial Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Elektrische Anforderungen Kammermaterial Preis Menge & Verfügbarkeit  
16496629
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
51032719
230 V, 50/60 Hz Elektropolierter Edelstahl
15934.28 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16406639
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
51032720
230 V, 50/60 Hz Kupfer
18677.93 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
5,3 cu. ft.
150 l
TC-Sensor
Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 %
<90 % bei 37 °C
Mehrzweck
20,9 x 18,5 x 23,9 in. (53 x 47 x 60,7 cm)
RS232
0 bis 20%
LED
Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 %
CO2-Inkubator
Integriertes Wasserreservoir
154 lbs.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Heracell™ 150i CO2-Inkubator, 150 L