Learn More
Heptan, puriss., p.a., Reag. Ph. Eur., ≥ 99 % n-Heptan-Basis (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15613760
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Heptan, puriss., p.a., Reag. Ph. Eur., ≥ 99 % n-Heptan-Basis (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15613760
6 x 1 l, Nicht verfügbar, 6 Stück
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 l
4 x 5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Glasflasche
Nicht verfügbar
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15613760
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 322876X1L
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥ 99 % n-Heptanbasis (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-82-5
Summenformel C7H16
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
MDL-Nummer MFCD00009544
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-Heptan, Dipropylmethan, Heptylhydrid, Heptane, Heptan-Politur, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC-Name Heptan
SMILES CCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptan
Schmelzpunkt -91 °C
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Aussehen Farblose Flüssigkeit
Dichte 0.684 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 98.2 °C bis 98.4 °C
Menge 6 x 1 l
Explosionsgrenze 0.07
Flammpunkt −4 °C (24.8 °F)
Zündpunkt 433 °F
Verpackung Nicht verfügbar
Brechungsindex N20/D 1.3870 bis 1.3880
Rückstand nach Verdampfung 0 bis 0.001 %
Titrierbare Säure Freie Säure (als CH3COOH): ≤ 0.0005 %
Strukturformel CH3(CH2)5CH3
Dampfdruck 40 mmHg (20 °C), 83 mmHg (37.7 °C)
UN-Nummer UN1206
Beilstein 1730763
Formelmasse 100.2 mol
Reinheit (%) ≥ 99 % n bis Heptanbasis (GC)
Güte Puriss. p.a.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerN0180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2023 Artikelnummer32287-6X1L,32287-1L,32287-25L,32287-2.5L,32287-4X2.5L
ChargennummerI2070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/03/2023 Artikelnummer32287-6X1L,32287-1L,32287-25L,32287-2.5L,32287-4X2.5L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Heptane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heptan, puriss., p.a., Reag. Ph. Eur., ≥ 99 % n-Heptan-Basis (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ >