Learn More
Heptane-(n) 99+%, HPLC Grade For HPLC and Laboratory Use, Chem Lab Artikelnummer.: 13218223
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Heptane-(n) 99+%, HPLC Grade For HPLC and Laboratory Use, Chem Lab
Artikelnummer. 13218223
2.5 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 13218223
Marke: Chem Lab CL00.0816.2500
Verfügbar ab: 19-05-2025
Chemische Identifikatoren
CAS 142-82-5
Summenformel C7H16
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
MDL-Nummer MFCD00009544
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Heptan
SMILES CCCCCCC
Spezifikation
Schmelzpunkt -90°C
Farbe Farblos
Azidität < 0.0005 meq/g
Dichte 0.69 g/mol
Siedepunkt 98°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt -4 °C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich > 99%
Wasser < 100 ppm
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptane-(n) 99+%, HPLC grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Heptane-(n)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heptane-(n) 99+%, HPLC Grade For HPLC and Laboratory Use, Chem Lab >