Learn More
Heptan-Fraktion, Honeywell™ Artikelnummer.: 15693620
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Heptan-Fraktion, Honeywell™
Artikelnummer. 15693620 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
2.5 l
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15693620
Marke: Honeywell Research Chemicals 320042.5L
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptan-Fraktion
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
CAS 142-82-5
Menge 2.5 l
Flammpunkt −4 °C (24.8 °F)
Summenformel C7H16
MDL-Nummer MFCD00009544
UN-Nummer 1206
Beilstein 1730763
Synonym n-Heptan, Dipropylmethan, Heptylhydrid, Heptane, Heptan-Politur, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
IUPAC-Name Heptan
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Reinheit (%) ≥ 99 % n bis Heptanbasis (GC)
Güte Puriss. p.a.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptane Fraction
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Heptane
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heptan-Fraktion, Honeywell™ >