Learn More
Heptafluorbuttersäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499622
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 336-59-4 | C8F14O3 | 410.06 g/mol
Heptafluorobutyric anhydride is used as a derivatization reagent for gas chromatography - mass mass spectrometry analysis of the stereoisomer content of synthetic peptides. It is a GC derivatizing agent used to prepare volatile derivatives of amino acids and other biologically active compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Heptafluorbuttersäureanhydrid wird als Derivatisierungsreagenz für die Gaschromatographie-Massenspektrometrieanalyse des Stereoisomergehalts synthetischer Peptide verwendet. Ist ein GC-Derivatisierungsmittel, das zur Herstellung flüchtiger Derivate von Aminosäuren und anderen biologisch aktiven Verbindungen verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit halogenierten Lösungsmitteln. Unmischbar mit polaren Lösungsmitteln.
Hinweise
Inkompatibel mit feuchter Luft, Wasser, starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 336-59-4
Summenformel C8F14O3
Molekulargewicht (g/mol) 410.06
MDL-Nummer MFCD00000432
InChI-Schlüssel UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluorobutyric anhydride, perfluorobutyric anhydride, hfba, heptafluorobutanoic anhydride, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoic anhydride, butanoic acid, heptafluoro-, anhydride, heptafluoro-n-butyric anhydride, heptafluorobutyric acid anhydride, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, 1,1'-anhydride, heptafluorobutyric anhydride, for gc derivatization
PubChem CID 67643
ChEBI CHEBI:39424
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutanoyl2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutanoat
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptafluorobutyric anhydride
Schmelzpunkt -43°C
Dichte 1.662
Siedepunkt 108°C to 110°C
Geruch Stench
Strukturformel (CF3CF2CF2CO)2O
Brechungsindex 1.287
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with halogenated solvents. Immiscible with polar solvents.
Formelmasse 410.06
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptafluorobutyric anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Heptafluorobutyric anhydride
Name des Produkts
Heptafluorbuttersäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >