Learn More
Heptafluorbuttersäureanhydrid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10522961
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Acylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 336-59-4
Summenformel C8F14O3
Molekulargewicht (g/mol) 410.06
MDL-Nummer MFCD00000432
InChI-Schlüssel UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluorobutyric anhydride, perfluorobutyric anhydride, hfba, heptafluorobutanoic anhydride, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoic anhydride, butanoic acid, heptafluoro-, anhydride, heptafluoro-n-butyric anhydride, heptafluorobutyric acid anhydride, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, 1,1'-anhydride, heptafluorobutyric anhydride, for gc derivatization
PubChem CID 67643
ChEBI CHEBI:39424
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutanoyl2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutanoat
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptafluorobutyric anhydride
Schmelzpunkt -43°C
Dichte 1.6500g/mL
Siedepunkt 108°C to 111°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CF3CF2CF2CO)2O
Menge 25 g
Relative Dichte 1.65
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts with water forming heptafluorobutyric acid
Formelmasse 410.05
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptafluorobutyric anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Heptafluorbuttersäureanhydrid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >