Learn More
Heptafluorbuttersäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11422717
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Heptafluorbuttersäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422717
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11422717
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14907.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 375-22-4 | C4HF7O2 | 214.039 g/mol
Heptafluorobutyric acid is an ion pair reagent for reverse-phase HPLC. It is used in the sequencing, synthesis, and solubilizing of proteins and peptides. It is used as mobile phase modifier for enhancement of selectivity in the HPLC analysis of histone proteins. It is an effective additive for zinc electrodeposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Heptafluorbuttersäure ist ein Ionenpaarreagenz für die Umkehrphase-HPLC. Es wird bei der Sequenzierung, Synthese und Solubilisierung von Proteinen und Peptiden eingesetzt. Es wird als mobiler Phasenmodifikator zur Erhöhung der Selektivität in der HPLC-Analyse von Histonproteinen eingesetzt. Es ist ein wirksames Additiv für die Zinkelektrolyse.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Toluol, Äther, Ethanol und Benzol.       
Hinweise
Hygroskopisch. Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 375-22-4
Summenformel C4HF7O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.039
MDL-Nummer MFCD00004171
InChI-Schlüssel YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czechMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9777
ChEBI CHEBI:39426
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutansäure
SMILES C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptafluorobutyric acid
Schmelzpunkt -18°C
Dichte 1.648
Siedepunkt 120°C to 121°C
Flammpunkt None
Geruch Unpleasant
Strukturformel CF3CF2CF2CO2H
Brechungsindex 1.3
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1426882
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,toluene,ether,ethanol and benzene.
Formelmasse 214.04
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10255759 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2025 ArtikelnummerA14907.22,A14907.36,A14907.14
Chargennummer10254555 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerA14907.22,A14907.36,A14907.14
Chargennummer10252288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2024 ArtikelnummerA14907.22,A14907.14,A14907.36
Chargennummer10250092 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 ArtikelnummerA14907.22,A14907.14,A14907.36
Chargennummer10248045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2023 ArtikelnummerA14907.22,A14907.14,A14907.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptafluorobutyric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Heptafluorobutyric acid
Name des Produkts
Heptafluorbuttersäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >