Learn More
Heptafluorbuttersäure, Sequenzierungsrad 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 375-22-4 | C4HF7O2 | 214.04 g/mol
732.60 CHF - 1004.30 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 375-22-4 |
---|---|
Summenformel | C4HF7O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 214.04 |
MDL-Nummer | MFCD00004171 |
InChI-Schlüssel | YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech |
PubChem CID | 9777 |
ChEBI | CHEBI:39426 |
IUPAC-Name | 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutansäure |
SMILES | C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13488558
|
Thermo Scientific Acros
411221000 |
100 mL | Glasflasche | N/A | ||||||
10674012
|
Thermo Scientific
411221500 |
150 mL | Glasflasche | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
375-22-4 | |
214.04 | |
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N | |
9777 | |
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutansäure |
C4HF7O2 | |
MFCD00004171 | |
heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech | |
CHEBI:39426 | |
C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O |
Spezifikation
Heptafluorobutyric Acid | |
(0.1% aqueous solution), (0.1% aqueous solution) at 0nm, 0.004 max. at 280nm, 0.006 max. at 254nm, 0.15 max. at 230nm | |
Beige bis Braun-Orange | |
120.0°C (755.0 mmHg) | |
99% | |
CF3CF2CF2CO2H | |
MFCD00004171 | |
1.64 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in benzene and carbon tetrachloride, miscible with acetone, ether and petroleum ether, insoluble in carbon disulfide and mineral oil | |
C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O | |
214.04 | |
CHEBI:39426 | |
99% |
375-22-4 | |
-17.5°C | |
1.6400g/mL | |
Echt | |
C4HF7O2 | |
1.3 | |
3265 | |
heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech | |
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutansäure | |
9777 | |
214.04 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN:Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort:Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 206-786-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ET4025000
missing translation for 'tsca' : TSCA