Learn More
Heptafluoro-2,3,3-Trichlorbutan, 98 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11327576
Heptafluoro-2,3,3-Trichlorbutan, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11327576
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11327576
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11128.14
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 335-44-4
Summenformel C4Cl3F7
Molekulargewicht (g/mol) 287.383
MDL-Nummer MFCD00018065
InChI-Schlüssel ZPGMWBFCBUKITA-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluoro-2,3,3-trichlorobutane, 2,2,3-trichloroheptafluorobutane, heptafluoro-2,2,3-trichlorobutane, butane, 2,2,3-trichloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro, acmc-20aks6, 2,3-trichloroheptafluorobutane, butane,2,3-trichloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 78977
IUPAC-Name 2,2,3-Trichloro-1,1,1,3,4,4,4-Heptafluorobutan
SMILES C(C(C(F)(F)F)(Cl)Cl)(C(F)(F)F)(F)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Heptafluoro-2,3,3-trichlorobutane
Schmelzpunkt 4°C
Dichte 1.748
Siedepunkt 97°C to 98°C
Strukturformel CF3CCl2CFClCF3
Brechungsindex 1.353
Menge 25 g
Beilstein 1777522
Formelmasse 287.39
Reinheit (%) 98%
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Heptafluoro-2,3,3-Trichlorbutan, 98 %, Thermo Scientific™ >