Learn More
Melford HEPES Buffered Saline Solution 2X
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Marke:  Melford H17100-500.0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30018327
  • 171.00 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
2X Formulation:
NaCI: 280 mM
KCI: 10 mM
Na2HPO4: 1.5 mM
Dextrose: 12 mM
HEPES: 50 mM
pH: 7.0
Spezifikation
Spezifikation
HEPES Buffered Saline Solution 2 X
7647-14-5, 7447-40-7, 7558-79-4, 50-99-7, 7365-45-9, 7732-18-5
500 mL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Melford HEPES Buffered Saline Solution 2X > 500 mL