Learn More
HEPES-Puffer, 1 M-Lösung, pH 7,3 (Molekularbiologie), Fisher BioReagents™
Häufig verwendetes Puffermedium
Marke:  Fisher BioReagents BP299-1
248.90 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10409893
  • 262.00 CHF / 1 Liter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Häufig verwendetes Puffermedium
HEPES wird häufig als Puffermittel verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
≤0.01(0.1M solution) at 260nm, 0.004 max. (0.1M solution) at 280nm
1M Solution, pH 7.3
Nicht ausgewiesen
7.2 to 7.5
1 L
DNase-, RNase- and Protease-Free
C8H18N2O4S
Protease free
N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N«-2-ethanesulfonic Acid
Molekularbiologie
HEPES Buffer
7365-45-9, 7732-18-5
0,95 bis 1,05 M
Flüssigkeit
DNase-frei
Pass Test
Nalgene Poly Flasche
15, 4689
238.197
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • HEPES Buffer, 1M Solution, pH 7.3
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
HEPES-Puffer, 1 M-Lösung, pH 7,3 (Molekularbiologie), Fisher BioReagents™ > Nalgene Poly-Flasche; 1 l