Learn More
HEPES, 1 M-Lösung, pH 7,3, molekularbiologischer Gütegrad, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Verpackung:
Nalgene Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | HEPES |
Konzentration | 1 M-Lösung |
pH | 7.3 |
Physikalische Form | Lösung |
Menge | 500 mL |
Verpackung | Nalgene Flasche |
Beilstein | 883043 |
IUPAC-Name | 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonsäure |
Güte | Molekularbiologie |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
245631 | Analysenzertifikat | 12/12/2024 | J16924.K2,J16924.AE,J16924.AP |
242238 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | J16924.K2,J16924.AE,J16924.AP |
235918 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | J16924.K2,J16924.AE,J16924.AP |
234375 | Analysenzertifikat | 05/12/2023 | J16924.K2,J16924.AE,J16924.AP |
198695 | Analysenzertifikat | 15/11/2023 | J16924.K2,J16924.AE,J16924.AP |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HEPES, 1 M-Lösung, pH 7,3, molekularbiologischer Gütegrad, reinst, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur