Learn More
Gibco™ HEPES, 1 M Pufferlösung
HEPES, 1 M Pufferlösung
88.00 CHF - 2730.00 CHF
Spezifikation
Extinktion | UV-Licht |
---|---|
Chemischer Name oder Material | HEPES-Puffer |
Analysenzertifikat | FDA, Norm ISO 13485 |
Konzentration | 1 m |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säugetierzellkultur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11550496
|
Gibco™
15630049 |
20 ml |
88.00 CHF
20 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11570496
![]() |
Gibco™
15630122 |
20 x 100 ml |
2730.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Gibco™ HEPES (N-2-Hydroxyethylpiperazin-N-2-ethansulfonsäure) ist ein zwitterionisches, organisches, chemisches Puffermittel, das häufig in Zellkulturmedien eingesetzt wird. Die Zugabe von 10 – 25 mM HEPES sorgt für zusätzliche Pufferkapazität, wenn sich die Zellkultur für längere Verarbeitungsdauern außerhalb des CO2 -Inkubators befindet. HEPES-Puffer ist eine gute Wahl für viele Zellkultursysteme, da HEPES membranundurchlässig ist, weniger Auswirkungen auf biochemische Reaktionen hat, chemisch und enzymatisch stabil ist und sich durch geringe Licht- und UV-Absorption auszeichnet.Verwendung des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem an zwei Standorten
Gibco™ HEPES wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt; diese befindet sich in Paisley, Schottland. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ HEPES-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (15630-106). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
UV-Licht | |
FDA, Norm ISO 13485 | |
Säugetierzellkultur | |
Flüssig |
HEPES-Puffer | |
1 m | |
7.2 bis 7.5 | |
1/ Pkg. |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ HEPES, 1 M Pufferlösung