Learn More
Gibco™ HepatoZYME-SFM
GREENER_CHOICE
HepatoZYME-SFM
Marke:  Gibco™ 17705021
197.60 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11570536
  • 211.00 CHF / 500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Hepatozyme-SFM ist ein serumfreies Medium zur langfristigen Aufrechterhaltung der phänotypischen Expression von Hepatozyten, einschließlich aktiver und induzierbarer Formen von Cytochrom P450 und aktiven Phase-II-Enzymen.
Enthält kein Phenolrot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hepatozyten
Flüssig
Serumfrei
500 mL
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
serumfrei
Hepatocyte Serum Free Medium (SFM)
Kein Glutamin, Kein Phenolrot
Raumtemperatur
Säugetierzellkultur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2517974 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number17705021
Chargennummer2401429 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number17705021
Chargennummer2517972 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number17705021
Chargennummer2517976 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number17705021
Chargennummer2517978 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number17705021
Name des Produkts
Gibco™ HepatoZYME-SFM > 500 ml