Learn More
Karl Hecht™ Heparinisierte Mikrohämatokrit-Kapillaren
Feuerpolierte Hämatokritkapillare mit Natriumheparin.
Marke: Karl Hecht™ 40565010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einwegprodukt
- Mit Markierung bei 60 mm
- Mit roter Farbcodierung
- Feuerpoliert am farbcodierten Ende
- Gesamtkapazität von ca. 18 μl
- Kapazität bis Markierung ca. 14 μl
- Mit CE-Kennzeichnung
- 100 Stück/Röhrchen; 10 Röhrchen/Karton
Spezifikation
18 μl, 14 μl bis Markierung | |
100 Stück/Röhrchen; 10 Röhrchen/Karton | |
CE |
0.55 mm | |
75 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ Heparinisierte Mikrohämatokrit-Kapillaren > Mikrokapillare; 14 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur