Learn More
Cytiva Heparin Sepharose™ 6 Fast Flow Chromatographie-Affinitätsmedium
Für die Auftrennung von Biomolekülen mit Affinität zu Heparin, einschließlich von Antithrombin III, Koagualtionsfaktoren und anderen Plasmaproteinen. Cytiva Life Sciences™ Heparin Sepharose™ 6 Fast Flow Chromatographie-Affinitätsmedium ist schnell und zuverlässig und ausgezeichnet für Aufreinigungsprozesse im Prozessmaßstab geeignet.
Marke:  Cytiva 17-0998-01
Artikelnummer. 10526730
  • 835.00 CHF / 50 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Bestehend aus Beads aus quervernetzter 6%iger Agarose, modifiziert durch Natriumheparin
  • Immobilisierung erfolgt anhand chemisch stabiler und ausgerichteter Kupplung, die zu einer hohem Bindungsvermögen führt
  • Steigerung des Bindungsvermögens für Antithrombin III durch die ausgerichtete Kupplung des Liganden
  • Lieferbar in verschiedenen Großpackungsgrößen und in handlichen Vorverpackungen, wodurch sich Prozessgestaltung und -ausbau erleichtern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
Zur schnellen und zuverlässigen Trennung von Biomolekülen mit Affinität zu Heparin, einschließlich Antithrombin III, Koagulationsfaktoren und anderen Plasmaproteinen; sehr gut für Aufreinigungsverfahren im Prozessmaßstab geeignet
Heparin Sepharose 6 Fast Flow-Medien
45 bis 165 μm
25 cm
6 % hochvernetzte Agarose
20 % Ethanol, 0.05 M Natriumacetat
Stabil in häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen: 0.1 M NaOH, 0.05 M Natriumacetat, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidinhydrochlorid, nichtionische Detergenzien, 10 % Glycerol
4 °C bis 30 °C
250 bis 400 cm/Stunde
9.84 Zoll
100 kPa
4 bis 12
Heparin vom Schwein
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Heparin Sepharose™ 6 Fast Flow Chromatographie-Affinitätsmedium > Packungsgröße:50 ml