Learn More
Gibco™ HepaRG™ Zellen, Kryokonserviert
HepaRG™ Zellen, Kryokonserviert
Marke:  Gibco™ HPRGC10
Artikelnummer. 13496438
  • 1340.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die HepaRG™-Zelllinie ist eine verewigte Leberzelllinie, die viele Merkmale primärer menschlicher Hepatozyten behält. HepaRG™-Zellen sind terminal differenziert und in einem praktischen, kryokonservierten Format bereitgestellt. Für Wissenschaftler, die reproduzierbare Stoffwechseldaten benötigen, sind HepaRG™-Zellen ein In-vitro-Werkzeug, das reproduzierbare Ergebnisse in einem metabolisch vollständigen und skalierbaren System liefert.
  • Erhalten Sie biologisch relevante Ergebnisse aus einem metabolisch kompletten System
  • Beurteilen Sie das Potenzial Ihrer Wirkstoffwechselwirkung
  • Erhalten Sie reproduzierbare Ergebnisse aus einer einzigen Zellpopulation
    Biologisch relevant
    HepaRG™-Zellen weisen viele Merkmale primärer menschlicher Hepatozyten auf, einschließlich Morphologie, Expression wichtiger metabolischer Enzyme, Expression nuklearer Rezeptoren und Arzneimitteltransporter. Im Gegensatz zu HepG2- und Fa2N-4-Zellen weisen HepaRG™-Zellen eine hohe P450-Aktivität und vollständige Expression aller nuklearer Rezeptoren auf.
    Vorhersage stoffwechselbasierter Arzneimittelwechselwirkungen
    HepaRG™-Zellen reagieren auf prototypische P450-Induktoren und Inhibitoren im gleichen Umfang wie primäre Hepatozyten, so dass HepaRG™-Zellen zur Bewertung potenzieller Arzneimittelwechselwirkungen verwendet werden können.
    Unendlich reproduzierbar
    HepaRG™-Zellen weisen viele Merkmale primärer humaner Hepatozyten auf und sind im Wesentlichen ein einziger Spender. Diese Merkmale ermöglichen es Anwendern, physiologisch relevante Ergebnisse für stoffwechselbasierte Arzneimittelwechselwirkungen zu erhalten, ohne dass die Variabilität der Spender und die begrenzten Losgrößen im Zusammenhang mit der Verwendung von Spendergewebe zu berücksichtigen sind. (Hinweis: Die von uns zur Verfügung gestellt Zellen sind terminal differenziert).
    HepaRG™ ist eine Marke von BioPredic International.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Produktvorschläge
    Produktvorschläge
    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    ChargennummerHPR116322-TA10 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberHPRGC10
    ChargennummerHPR116331-TA10 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberHPRGC10
    ChargennummerHPR116347-TA10 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberHPRGC10
    ChargennummerHPR116322-TA10 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2022 Catalog NumberHPRGC10
    Chargennummer2249780 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2021 Catalog NumberHPRGC10
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Gibco™ HepaRG™ Zellen, Kryokonserviert > 10 x 106 Zellen
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.