Learn More
VELP Scientifica™ Hemispheric Bowls for Round Bottom Flasks
The Hemispheric Bowl is a suitable solution for replacing oil baths and mantles in order to perform clean and safe analysis with round bottom flasks.
136.00 CHF - 740.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rundkolben |
---|---|
Typ | Kolbenschüssel |
Beschichtung | Aluminium |
Material | Aluminium |
Produktcode | Marke | Fläschchenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fläschchenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16320528
|
VELP Scientifica™
A00000373 |
25 ml |
136.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16330528
|
VELP Scientifica™
A00000374 |
3 l |
433.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16340528
|
VELP Scientifica™
A00000375 |
5 l |
740.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Precisely fits 135 mm diameter plate
- Accommodates different sizes of round bottom flasks
- Minimizes risk of movement
- Ensures fastest heat transfer
Spezifikation
Rundkolben | |
Kolbenschüssel | |
Aluminium | |
Aluminium |