Learn More
VELP Scientifica™ Hemispheric Bowls for Round Bottom Flasks
The Hemispheric Bowl is a suitable solution for replacing oil baths and mantles in order to perform clean and safe analysis with round bottom flasks.
Marke:  VELP Scientifica™ A00000374
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16330528
  • 433.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Passt genau auf eine Platte mit einem Durchmesser von 135 mm
  • Geeignet für Rundkolben verschiedener Größen
  • Verhindert Bewegungen
  • Schnelle Wärmeleitung
Spezifikation
Spezifikation
Rundkolben
3 l
Aluminium
Kolbenschüssel
Aluminium