Learn More
Velp Scientifica™ Halbkugelförmige Schüssel
Kann verwendet werden mit: AREX-6 Heizplattenrührer
Marke:  Velp Scientifica™ A00000334
197.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15825211
  • 201.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Description
  • Für Kolben in verschiedenen Größen
  • Zur Verwendung mit Heizplatten mit 135 mm
Specifications
Specifications
1000 ml
Passt auf 135 mm-Platte
Rührer mit Heizplatte der Serie 6
Schüssel
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Velp Scientifica™ Halbkugelförmige Schüssel > Volumen: 1000 ml