Learn More
Velp Scientifica™ Halbkugelförmige Schüssel
Kann verwendet werden mit: AREX-6 Heizplattenrührer
Marke:  Velp Scientifica™ A00000333
179.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15815211
  • 183.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
  • Für Kolben in verschiedenen Größen
  • Zur Verwendung mit Heizplatten mit 135 mm
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Passt auf 135 mm-Platte
Rührer mit Heizplatte der Serie 6
Schüssel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ Halbkugelförmige Schüssel > Volumen: 500 ml