Learn More
Hämatoxylin, Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10052574
Hämatoxylin, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10052574
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10052574
Marke: Fisher BioReagents BP242425
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hämatoxylin wird als Färbemittel in der Mikroskopie verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 517-28-2
Summenformel C16H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 302.28
MDL-Nummer MFCD00078111
InChI-Schlüssel WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Synonym Natural Black I
PubChem CID 45029742
IUPAC-Name (1R,10S)-8-oxatetracyclo[8.7.0.0²,⁷.0¹²,¹⁷]heptadeca-2(7),3,5,12(17),13,15-hexaene-5,6,10,14,15-pentol
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hematoxylin
Schmelzpunkt 100°C
Bio. Farbstoff-Komm. Zertifizierung Pass Test
Merck Index 15, 4672
Formelmasse 302.28
Verpackung Glasflasche
Farbindex Nr. 75290
Farbe Beige
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hematoxylin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hämatoxylin, Fisher BioReagents >