Learn More
Epredia™ Hämatologische Phosphatpuffer
Die Kombination aus Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Phosphatpuffer und Giemsa-, Wright- und Wright-Giemsa-Färbungen liefert hervorragende Ergebnisse.
Marke:  Epredia™ 89032
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12520037
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Kombination aus Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Phosphatpuffer und Giemsa-, Wright- und Wright-Giemsa-Färbungen liefert hervorragende Ergebnisse.
Lieferung als 9.25 g-Pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
9,25 g
6,6
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium phosphate dibasic, potassium phosphate monobasic
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Hämatologische Phosphatpuffer > Phosphatpuffer; pH 6,6