Learn More
Hirschmann™ Hämatokritröhrchen
Ausgezeichnet zum Zentrifugieren von Blut im Labor geeignet. Hirschmann Instruments™ Hämatokritröhrchen werden aus Einweg-Kapillarglas gefertigt.
Marke:  Hirschmann™ 9100175
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30090389
  • 135.00 CHF / 5000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Add to basket
Description
Description
  • Nicht heparinisiert
  • Farbcode: blau
  • Gemäß DIN EN ISO 12772, CE gemäß IVD 98/79 EG
Specifications
Specifications
Hämatokritröhrchen
1,07/1,23 mm
75 ± 0,5 mm
75 μl
Für die Zentrifugation von Blutproben, nicht heparinisiert
DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EG
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Hirschmann™ Hämatokritröhrchen > Fassungsvermögen:75 μl