Learn More
Hirschmann™ Hämatokritröhrchen
Ausgezeichnet zum Zentrifugieren von Blut im Labor geeignet. Hirschmann Instruments™ Hämatokritröhrchen werden aus Einweg-Kapillarglas gefertigt.
Marke:  Hirschmann™ 9100160
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30090386
  • 135.00 CHF / 5000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Nicht heparinisiert
  • Farbcode: blau
  • Gemäß DIN EN ISO 12772, CE gemäß IVD 98/79 EG
Spezifikation
Spezifikation
Hämatokritröhrchen
0,9/1,0 mm
75 ± 0,5 mm
60 μl
Für die Zentrifugation von Blutproben, nicht heparinisiert
DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EG
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Hämatokritröhrchen > Fassungsvermögen:60 μl