Learn More
Hirschmann™ Hämatokritröhrchen
Ausgezeichnet zum Zentrifugieren von Blut im Labor geeignet. Hirschmann Instruments™ Hämatokritröhrchen werden aus Einweg-Kapillarglas gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 9100175
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nicht heparinisiert
- Farbcode: blau
- Gemäß DIN EN ISO 12772, CE gemäß IVD 98/79 EG
Spezifikation
Hämatokritröhrchen | |
1,07/1,23 mm | |
75 ± 0,5 mm |
75 μl | |
Für die Zentrifugation von Blutproben, nicht heparinisiert | |
DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EG |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Hämatokritröhrchen > Fassungsvermögen:75 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur