Learn More
Thermo Scientific™ Hämatokritrotor
Verarbeiten Sie Kapillarröhrchen mittels Zentrifugation mit dem Thermo Scientific™ Hämatokritrotor.
Marke: Thermo Scientific™ 75003473
1495.90 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verarbeiten Sie Kapillarröhrchen mittels Zentrifugation mit dem Thermo Scientific™ Hämatokritrotor.
Merkmale:- Bietet Platz für 24 Hämatokritröhrchen
- Max. Drehzahl/RZB: 14.800 U/min/16.800 × g
Spezifikation
Hämatokritrotor | |
Rotor | |
16.800 × g | |
8,5 cm | |
Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico und Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R Zentrifugen | |
Nein |
Aluminium | |
24 Kapillarröhrchen | |
14.800 U/min | |
2,0 cm | |
90° |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.