Learn More
Cole-Parmer™ HEMATOCYTOMETER
Economical Hemacytometer with Cover Slips is specially designed for counting erythrocytes and leukocytes.
Marke:  Cole-Parmer™ 79001-00
203.19 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11704939
  • 289.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Beschreibung
  • Two special counting chamber glass coverslips.
  • Light transmission between 29 and 32%.
  • This hemacytometer features high light transmission and brightly illuminated line.
  • Double rulings are visible through a wide range of illumination.
  • Neubauer rulings are 0.1 mm below cover glass.
  • The H-shaped moat offers two counting areas.
  • Fused rhodium on glass provides distinct lines.
  • Two glass coverslips are included.
Spezifikation
Spezifikation
Hämazytometer
Je 1
Cover Slips
Neubauer
Zum Zählen von Erythrozyten und Leukozyten
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ HEMATOCYTOMETER > Zum Zählen von Erythrozyten und Leukozyten