Learn More
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Reaction Extraction Package, CH-plug
Das Hei-VAP Reaktionsextraktions-Paket umfasst eine motorisierte Hebefunktion, einen Dampftemperatursensor und einen Schlauchsatz.
Marke: Heidolph™ Instruments 574-22600-04
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hei-VAP Expert Control mit motorisierter Hebefunktion und vertikalem Glassatz G6
- Vakuumpumpe Rotavac Vario Tec
- Dampftemperatursensor
- Schlauchsatz
Spezifikation
Motor Lift Rotary Evaporator | |
CH-plug |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Reaction Extraction Package, CH-plug > Type: Motor Lift Rotary Evaporator
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur