Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Basic Package Expert
Hei-PLATE Sensor Basic Package Expert includes everything needed for fast and precise heating.
1390.00 CHF
Spezifikation
Deckplattenmaterial | Keramikbeschichtetes Aluminium |
---|---|
Spannung | 230 V |
Temperatur (metrisch) | 20 bis 300 °C |
Typ | Magnetic Stirring Hotplate |
Form | Rund |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17961781
|
Heidolph™
506-32150-04 |
CH | 135 mm Durchm. |
1390.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17901781
|
Heidolph™
506-31150-04 |
CH | 145 mm Durchm. |
1390.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Expert provides fast and precise heating without overshoot
- For sample-friendly work
- Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
Spezifikation
Keramikbeschichtetes Aluminium | |
20 bis 300 °C | |
Rund | |
1 | |
100 to 1400 rpm | |
CE, NRTL |
230 V | |
Magnetic Stirring Hotplate | |
25 kg | |
20 L | |
3 Jahre | |
TFT |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Basic Package Expert