Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+
Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+ includes everything needed for fast and precise heating.
1034.80 CHF
Spezifikation
Deckplattenmaterial | Keramikbeschichtetes Aluminium |
---|---|
Spannung | 230 V |
Größe | 135 mm Durchm. |
Temperatur (metrisch) | 20 bis 300 °C |
Typ | Magnetic Stirring Hotplate |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17991781
|
Heidolph™
506-22150-04 |
CH |
1034.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ provides fast and precise heating without overshoot
- For sample-friendly work
- Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
Spezifikation
Keramikbeschichtetes Aluminium | |
135 mm Durchm. | |
Magnetic Stirring Hotplate | |
25 kg | |
20 L | |
3 Jahre | |
LCD |
230 V | |
20 bis 300 °C | |
Rund | |
1 | |
100 to 1400 rpm | |
CE, NRTL |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+