Learn More
Heidolph™ Umwälzthermostat Hei-CHILL Peltier
Mit einer hohen Kühlleistung von 600 Watt und einer fast doppelt so hohen Heizleistung, ist das Hei-CHILL Peltier Thermostat für eine Vielzahl von Temperieraufgaben geeignet.
4930.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 5.5 L |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE |
Kommunikation | Ethernet, RS232, RS485 |
Kondensatortyp | Luftgekühlt |
Kühlleistung | 600 W |
Beschreibung
- 6 Liter Tankvolumen für Temperaturstabilität, auch bei langanhaltender Last
- Präzise Temperaturregulierung und Stabilität von ≤ 0,05 °C
- Einsatztemperaturbereich von -10 °C bis 70 °C
- Modernes 2,83'' Touchdisplay
- Ethernet, RS 232 und RS 485 Schnittstelle zur Einbindung in Prozesslösungen
Spezifikation
5.5 L | |
Ethernet, RS232, RS485 | |
600 W | |
Centrifugal Pump | |
Umlaufkühler |
CE | |
Luftgekühlt | |
2,9 l/min | |
-20°C to +70°C | |
100/230 V, 50/60 Hz |