Learn More
Heidolph Hei-CHILL 700 Pro Circulating Chiller
Leistungsstarke Kühlung mit 700 Watt, für jeden Verdampfungsprozess und große Volumina.
Marke: Heidolph 591-01650-03
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Leistungsstarke Kühlung mit 700 Watt, für sämtliche Verdampfungsprozesse und große Volumina.
- Hohe Leistung für schnelles Erreichen der Zieltemperatur und konstante Werte auch bei hochpolaren Lösungsmitteln
- Umweltschonend dank dem Einsatz von natürlichem Kältemittel (R-290) und einem effizienten Kältesystem mit Energiesparlüftern
- Touchscreen-Regler mit Glasoberfläche und integrierter Füllstandsanzeige
- RS-232 Verbindung für die Ansteuerung über einen Hei-VAP Expert Control oder Ultimate Control oder über die Heidolph Laborsoftware-Lösungen
- Reduzierte Laufgeräusche für komfortables Arbeiten dank bedarfskonformer, drehzahlgesteuerter Ventilatoren
- Im Einsatzbereich von -10 °C bis +40 °C mit einer Temperaturkonstanz von +/- 0,5 °C zuverlässige Kühlung für unterschiedliche Arbeitsabläufe
Spezifikation
5.5 to 9.0 L | |
700 W at 20°C | |
Rotationsverdampfer | |
Umlaufkühler | |
230 V/50 Hz |
Luftgekühlt | |
10 L/min. | |
-10°C up to 40°C | |
UK Plug | |
230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph Hei-CHILL 700 Pro Circulating Chiller > Steckertyp: UK-Stecker
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur