Learn More
Brady™ STEEL LOCKOUT W/O CHAIN
Der massive U-förmige Stahlbolzen lässt sich im verriegelten Zustand nicht aufhebeln, verhindert Vandalismus. Die Kette ist nicht im Lieferumfang enthalten Innendurchmesser des U-förmigen Bolzens: 25,4 mm. Für bis zu 3 Schlösser.
Marke: Brady™ 236918
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vorhängeschloss aus Stahl
- Der massive U-förmige Stahlbolzen lässt sich im verriegelten Zustand nicht aufhebeln, verhindert Vandalismus
- Innendurchmesser des U-förmigen Bolzens: 25,40 mm
- Für bis zu 3 Schlösser
- Die Kette ist nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Sperrhaspen | |
Silber | |
ANSI-Standard Z244, OSHA 29 CRF 1910.147 | |
0.354 in. | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
85,10 mm | |
Je 1 | |
−35 °C bis +177 °C | |
2.32 in. |
STEEL LOCKOUT W/O CHAIN | |
Robuster Stahl mit Rostschutzbeschichtung | |
Heavy Duty Steel Hasp | |
9 mm | |
3.35 in. | |
Bis zu 3 Schlösser | |
-30°F to +350°F | |
1 kg | |
59 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ STEEL LOCKOUT W/O CHAIN > Farbe:Silber; U-förmige Schraube
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur