Learn More
Brady™ Robuste Stahlhaspe mit 150 mm-Kette
Die massive U-förmige Stahlschraube kann nicht aufgeschraubt werden, wenn die Schlösser einmal angebracht sind.
Marke:  Brady™ 230000
Artikelnummer. 15683517
  • 38.45 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Verhindert Vandalismus
  • Lieferung mit 150 mm-Kette
Spezifikation
Spezifikation
Silber
9.00 mm
1
59 mm
Robuster Stahl mit Rostschutzbeschichtung
85.10 mm
Je 1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Robuste Stahlhaspe mit 150 mm-Kette > B x H: 59 x 85.10 mm