Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Heavy Duty SMS Autoclavable Bowl Cover
This 50 g/m2 SMS Autoclavable Bowl Cover provides a microbial barrier ideal for pharmaceutical production applications.
908.00 CHF - 3990.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Runder Deckel |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Verschlusstyp | Elastisch |
Farbe | Hellblau |
Einwegprodukt | Single-use |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17974106
|
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-300-20 |
28 bis 40,6 cm | 28 bis 40,6 cm |
2750.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17924146
|
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-300-24 |
30,5 bis 50,8 cm | 30,5 bis 50,8 cm |
2840.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17994106
|
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-300-30 |
50,8 bis 66 cm | 50,8 bis 66 cm |
3990.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17944146
|
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-300-36 |
66 bis 76,2 cm | 66 bis 76,2 cm |
1510.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17904116
|
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-300-40 |
68,6 bis 86,4 cm | 68,6 bis 86,4 cm |
908.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17954146
|
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-300-42 |
71 bis 88,9 cm | 71,1 bis 88,9 cm |
1205.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17914116
|
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-300-48 |
76,2 bis 101,6 cm | 76,2 bis 101,6 cm |
1395.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17964146
|
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-300-50 |
78,7 bis 104,1 cm | 78,7 bis 104,1 cm |
1420.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17924116
|
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-300-54 |
94 bis 119,4 cm | 94 bis 119 cm |
1775.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17984146
|
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-300-60 |
101,6 bis 127 cm | 101,6 bis 127 cm |
1800.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Save time by using the stopper bowl cover instead of wrapping with sheets of SMS material and autoclave tape
- Used in conjunction with a secondary autoclave bag, it creates an effective wrapping system
- After the outer bag is removed, this stopper bowl cover should remain in place, providing protection from microbial and particulate contamination while the remaining set-up activities are performed
- Manufactured and packaged in a Certified ISO 8 cleanroom
- Designed for autoclave cycles (121°C to 135°C)
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation and setup of equipment
- Hydrophobic and resists tearing and punctures
- Lint-free
- Conveniently packaged: 1 cover per heat-sealed and labeled poly bag
- Certificates of Conformance sent with all shipments
- Made in USA
Spezifikation
Runder Deckel | |
Elastisch | |
Single-use | |
Unsteril |
Autoklavierbar | |
Hellblau | |
Verstärkter, mehrschichtiger Kunststoff | |
121°bis 135 °C |