missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products™ Heavy Duty SMS Autoclavable Bowl Cover
GREENER_CHOICE

This 50 g/m2 SMS Autoclavable Bowl Cover provides a microbial barrier ideal for pharmaceutical production applications.

Marke:  Keystone Cleanroom Products™ BWL-KCRP-300-50

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17964146

  • 1420.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Save time by using the stopper bowl cover instead of wrapping with sheets of SMS material and autoclave tape
  • Used in conjunction with a secondary autoclave bag, it creates an effective wrapping system
  • After the outer bag is removed, this stopper bowl cover should remain in place, providing protection from microbial and particulate contamination while the remaining set-up activities are performed
  • Manufactured and packaged in a Certified ISO 8 cleanroom
  • Designed for autoclave cycles (121°C to 135°C)
  • Creates secondary level of protection during aseptic presentation and setup of equipment
  • Hydrophobic and resists tearing and punctures
  • Lint-free
  • Conveniently packaged: 1 cover per heat-sealed and labeled poly bag
  • Certificates of Conformance sent with all shipments
  • Made in USA
Spezifikation

Spezifikation

Runder Deckel
Elastisch
Single-use
Unsteril
31 bis 41 in.
31 bis 41 in.
Autoklavierbar
Hellblau
Verstärkter, mehrschichtiger Kunststoff
121°bis 135 °C
78,7 bis 104,1 cm
78,7 bis 104,1 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt