Learn More
Cole-Parmer™ Mehrzweckklemmen mit 3 Zinken für höchste Beanspruchung
Diese Erweiterungsklemmen eignen sich zum sicheren Befestigen von Kolben, Messbechern und Büretten. Die hochbelastbaren dreizinkigen Erweiterungsklemmen zeichnen sich durch eine innovative, geschlossene Bügelkonstruktion aus, welche die Kontamination und Korrosion von Innenteilen mindert und besonders reinigungs- und dekontaminationsfreundlich ist.
Marke:  Cole-Parmer™ 08021-12
64.27 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11715469
  • 67.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
Die Konstruktion erlaubt den Einsatz der Klemmen in voller Tiefe, ohne dass Federn oder Innenleben im Weg sind. Entscheiden Sie sich beim standardmäßigen Einsatz für die Einzelverstellmöglichkeit, bei der ein Zinken oder Finger mit einer Flügelmutter verstellt wird, während der andere Zinken stationär bleibt, oder aber für eine vielseitigere Klemme mit doppelter Verstellmöglichkeit. Mit Hilfe von Rändelschrauben lassen sich beide Zinken leicht über einen größeren Bereich verstellen. Die Zinkenhöhe dieser Klemmen macht sie ideal für den Einsatz bei der Aufnahme und Sicherung von Glaswaren mit präzisionsgeschliffenen Glasverbindungen.
  • Erhältlich in 3 Größen: klein, mittel und groß
  • Aus vernickeltem Zink hergestellt
  • Lieferung mit rutschfesten Vinylmanschetten oder Fiberglasabdeckungen für Temperaturen über 100°C
  • Ideal für unregelmäßig geformte Objekte
  • Ein zusätzlicher Halter muss erworben werden, um Klammern an Laborgestellen, Stativen oder anderen Geräten zu befestigen
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Vernickelter Zink
152.4 mm
31.75 mm
Mehrzweckklammer
32 mm
Klein
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Mehrzweckklemmen mit 3 Zinken für höchste Beanspruchung > Durchmesser: 32 mm