Learn More
Horst™ Heizband, Silikon, Hochtemperatur
Flexibles, strapazierfähiges Heizband mit guter Wärmeübertragung und hoher Leistung.
Marke:  Horst™ 20609
Artikelnummer. 10220732
  • 440.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
  • Flexibel.
  • Strapazierfähig.
  • Gute Wärmeübertragung.
  • Hohe spezifische Wärmeabgabe.
  • Vier parallele Heizleiter, die in eine Silikonbeschichtung eingebettet sind.
  • Jeder Heizleiter ist elektrisch mit PTFE isoliert und hat ein metallisches Schutzgeflecht.
Spezifikation
Spezifikation
Biegeradius:20 mm; Dicke:5 mm
230 V Nennspannung
1,5 m
24 mm
5,0 m
Silikon, Kupfer, vernickelt
500 W
200 °C Nenntemperatur
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Horst™ Heizband, Silikon, Hochtemperatur > Nenntemperatur:200 °C