Learn More
Horst™ Äußeres Edelstahlgeflecht für Heizband
Mehrere elektrische Glas-Garn-Isolierungen und Schutzgeflechte.
Marke:  Horst™ 20333
Artikelnummer. 10178541
  • 212.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
  • Vielfache elektrische Glasgarn-Isolierung.
  • Schützendes Außengeflecht.
Spezifikation
Spezifikation
1,5 m
Glasseide, Edelstahl
350 °C Nenntemperatur
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Horst™ Äußeres Edelstahlgeflecht für Heizband > Nenntemperatur:350 °C