Learn More
Cole-Parmer™ Heizmäntel mit Rührfunktion
Chemisch beständiges Außengehäuse aus Polypropylen. Electrothermal™ Heizmäntel mit Rührfunktion ermöglichen das Rühren in eine oder zwei Richtungen.
Marke: Cole-Parmer™ 04641-15
Beschreibung
Verfügt über einen integrierten Energieregler mit Anzeigelampen für Strom- und Heizungsbetrieb.Electrothermal™ EMA Serie geregelte Heizhaube mit Rührfunktion verfügt über einen geerdeten Schutzleiter und doppelte Sicherungen für zusätzliche Sicherheit.Produkte mit höherer Kapazität verfügen über mehrere Heizelemente, wodurch eine gleichmäßigere und gezieltere Wärmeübertragung ermöglicht wird.
- Für Rundkolben von 50 ml bis 2 Liter geeignet
- Bidirektionale Rührgeschwindigkeiten bis zu 520 U/min
- “Automatische Rückgewinnung” der Rührstäbe
- “Cool-to-touch”-Design damit es sich stets kühl anfühlt
- Maximale Elementtemperatur 450 °C
- Integrierter Energieregler
- Auswechselbare isolierte Heizpatronen
- Anzeigelampen für Strom- und Heizungsbetrieb
- Chemikalienbeständiges Polypropylen-Außengehäuse
- Mit einer geerdete Abschirmung und doppelten Sicherungen für zusätzliche Sicherheit
- Klammern für 1.3 cm-Stützstangen (ohne Stützstangen)
Certifications
CE
Serviceleistungen
1 Jahr auf Material und Verarbeitung
Spezifikation
CE | |
100 ml | |
230 V | |
UK- und EU-Stecker | |
1.73 kg | |
450 °C | |
50/60 Hz |
100 mL (3.4 oz.) | |
260 x 175 x 133 mm | |
Außengehäuse aus Polypropylen | |
80 W | |
Heizmantel mit Rührfunktion | |
3.4 oz. |