Learn More
Cole-Parmer™ Heizmäntel mit Rührfunktion
Chemisch beständiges Außengehäuse aus Polypropylen. Electrothermal™ Heizmäntel mit Rührfunktion ermöglichen das Rühren in eine oder zwei Richtungen.
Marke:  Cole-Parmer™ 04641-05
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11562674
  • 865.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
Verfügt über einen integrierten Energieregler mit Anzeigelampen für Strom- und Heizungsbetrieb.Electrothermal™ EMA Serie geregelte Heizhaube mit Rührfunktion verfügt über einen geerdeten Schutzleiter und doppelte Sicherungen für zusätzliche Sicherheit.Produkte mit höherer Kapazität verfügen über mehrere Heizelemente, wodurch eine gleichmäßigere und gezieltere Wärmeübertragung ermöglicht wird.
  • Für Rundkolben von 50 ml bis 2 Liter geeignet
  • Bidirektionale Rührgeschwindigkeiten bis zu 520 U/min
  • “Automatische Rückgewinnung” der Rührstäbe
  • “Cool-to-touch”-Design damit es sich stets kühl anfühlt
  • Maximale Elementtemperatur 450 °C
  • Integrierter Energieregler
  • Auswechselbare isolierte Heizpatronen
  • Anzeigelampen für Strom- und Heizungsbetrieb
  • Chemikalienbeständiges Polypropylen-Außengehäuse
  • Mit einer geerdete Abschirmung und doppelten Sicherungen für zusätzliche Sicherheit
  • Klammern für 1.3 cm-Stützstangen (ohne Stützstangen)
Certifications
CE
Serviceleistungen
1 Jahr auf Material und Verarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
CE
50 ml
230 V
UK- und EU-Stecker
1.73 kg
450 °C
50/60 Hz
50 mL (1.7 oz.)
260 x 175 x 133 mm
Außengehäuse aus Polypropylen
80 W
Heizmantel mit Rührfunktion
1.7 oz.
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Heizmäntel mit Rührfunktion > SHM-200 Series Stirring/Heating Mantle; Capacity: 50 mL (1.7 oz.); Voltage: 230 V