Learn More
Bibby Scientific™ HEIZELEMENT FUER 14312 Leistung: 60 W
Marke:  Bibby Scientific™ 03012-15
Artikelnummer. 11708412
  • 282.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Beschreibung
Für Kolben: 50mL
Leistung: 60 W
Spezifikation
Spezifikation
50 mL
230 V
Ersatzelement für Heizungsmantel
EM-Serie 50 ml
Gehäuse 60w
50/60 Hz
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bibby Scientific™ HEIZELEMENT FUER 14312 Leistung: 60 W > Kapazität: 50 ml