Learn More
Fisherbrand™ Heizmantel
Diese Heizelemente mit integrierter Steuerung eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Fisherbrand™ Heizmäntel mit Metallgehäuse verfügen über ein einzigartiges Umluftsystem, das das Äußere kühl hält.
Marke:  Fisherbrand™ 10083-52
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10733002
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Doppelt abgesicherter und geerdeter Bildschirm
  • Heizelementkartuschen sind austauschbar
  • Keine externen Regler erforderlich
  • Leuchten für ‚Heizung ein‘ und ‚Power-On‘
  • Maximale Elementtemperatur 450 °C
Spezifikation
Spezifikation
Integriert
230 V
Regler
Birnenförmig
Heizmantel
50 Hz
1 l
230 V
Mit Metallgehäuse
380 w
450 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Heizmantel > Kapazität: 1 l