Learn More
Fisherbrand™ Heizmantel
Diese Heizelemente mit integrierter Steuerung eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Fisherbrand™ Heizmäntel mit Metallgehäuse verfügen über ein einzigartiges Umluftsystem, das das Äußere kühl hält.
Marke: Fisherbrand™ 10083-51
Beschreibung
- Doppelt abgesicherter und geerdeter Bildschirm
- Heizelementkartuschen sind austauschbar
- Keine externen Regler erforderlich
- Leuchten für ‚Heizung ein‘ und ‚Power-On‘
- Maximale Elementtemperatur 450 °C
Spezifikation
Integriert | |
230 V | |
Mit Metallgehäuse | |
260 W | |
450 °C |
500 ml | |
Regler | |
Birnenförmig | |
Heizmantel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Heizmantel > Kapazität: 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur