Learn More
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Heizelement
Ersatz-Heizelemente für Soxhlet Luftbäder. Bibby Scientific™ Electrothermal™ Heizelemente sind für Kolben mit einem Fassungsvermögen von 100 und 500 ml erhältlich.
161.00 CHF - 343.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit | Ersatz-Soxhlet-Extraktor |
---|---|
Produkttyp | Heizelement |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11517497
|
Bibby Scientific™
10086-61 |
100 ml |
161.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11527547
|
Bibby Scientific™
99967-10 |
500 mL |
343.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Ersatz-Heizelemente für Soxhlet Luftbäder.
- Erhältlich mit Fassungsvermögen von 100 ml und 500 ml
- Ersatz-Heizelemente für Soxhlet Luftbäder.
- Erhältlich mit Fassungsvermögen von 100 und 500 ml
Spezifikation
Ersatz-Soxhlet-Extraktor | |
Heizelement |